Vai a
79470
D(+)-2-Phosphoglyceric acid sodium salt hydrate
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Sinonimo/i:
D-Glycerate 2-phosphate sodium salt, Sodium D-2-phosphoglycerate hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7O7P · xNa+ · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.06 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Assay:
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
form
powder
impurities
≤1% Pi, ≤35% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)[C@@H](CO)OP(O)(O)=O.C.C
InChI key
PXJAQZYAJDMQJH-YBBRRFGFSA-N
Biochem/physiol Actions
The enzyme enolase is responsible for reversible conversion of 2-phosphoglycerate (2-PG) into phosphoenolpyruvate (PEP). Phosphoglycerate mutase causes reversible isomerization of 3-phosphoglycerate and 2-phosphoglycerate in glycolysis and gluconeogenesis.
Enantiomerically pure metabolite of glycolysis/gluconeogenesis and also substrate for a number of important enzymes in central metabolism like enolase and phosphoglycerate mutase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
794801971073885
description
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
description
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
description
≥80% (CE)
description
analytical standard
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥80% (CE)
assay
≥95% (HPCE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1% Pi, ≤35% water
impurities
≤35% water
impurities
≤0.2% P(i), ≤35% water
impurities
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)