Vai a
61716
4-Nitrophenyl dodecanoate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl laurate, Dodecanoic acid 4-nitrophenyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 54.70
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 196.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H27NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.41
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-796-2
Beilstein/REAXYS Number:
1889084
MDL number:
CHF 54.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
mp
~46 °C
solubility
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18(20)23-17-14-12-16(13-15-17)19(21)22/h12-15H,2-11H2,1H3
InChI key
YNGNVZFHHJEZKD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl dodecanoate has been used as a substrate:
  • for carboxylesterase to assess the enzyme-substrate affinity[1]
  • in a chromogenic assay to evaluate lipase activity
  • to determine the esterase activity of patatin
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl dodecanoate is a p-nitrophenol ester derivative[1] and serves as a typical model substrate in lipase assays.[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N0252N3627160210
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
96%
solubility
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
solubility
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
~46 °C
mp
-
mp
-
mp
77-79 °C (lit.)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)