N0252
4-Nitrophenyl decanoate
lipase substrate, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl caprate, Decanoic acid 4-nitrophenyl ester
Scegli un formato
CHF 79.80
Scegli un formato
About This Item
CHF 79.80
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl decanoate, lipase substrate
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16(18)21-15-12-10-14(11-13-15)17(19)20/h10-13H,2-9H2,1H3
RRNKCSIEGPOIKI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)