Vai a
59758
Streptavidin particles, magnetic
≥2 U/mg
Sinonimo/i:
Magnetic streptavidin particles
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
Quality Segment
specific activity
≥2 U/mg
concentration
5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Streptavidin particles, magnetic may be used to bind biotin-conjugated molecules such as antibodies or DNA primers for use in gel agglutination assays.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of particles which bind 1 ug (+)-biotin
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1109326691011089153001S1638
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
concentration
5 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
specific activity
≥2 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
59758-10ML-F04061838210715