Documenti
11089153001
Roche
Coniugato streptavidina-POD
liquid, pkg of 1 mL
Sinonimo/i:
streptavidina
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
La streptavidina viene accoppiata con legame covalente alla perossidasi di rafano. Il coniugato è usato per il rilevamento di sostanze marcate con biotina.
Applicazioni
La streptavidina-POD è stata usata per:
  • ELISA
  • Ibridazione in situ
  • Western blot
È usata anche per l′immunoistochimica.
Definizione di unità
Una unità di streptavidina-POD, che corrisponde a una unità di perossidasi, ossida 1 μmole di tetramero di guaiacolo in un minuto a +25 °C, a pH 7,0.
Conversione di unità: 1 U (+25 °C; guaiacolo come substrato; pH 7,0) corrisponde a 1,24 U (+25 °C; 1,7 mM ABTS come substrato; pH = 6,0) o a 4,0 U (+25 °C; 8,7 mM ABTS come substrato; pH = 5,0).
Stato fisico
Liquid, stabilized
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: 5 - 500 mU/ml (i.e., stock solution can be diluted).Working concentration of conjugate depends on application and substrate. Come linee guida, usare le concentrazioni indicate qui di seguito:
  • Da 0,5 a 1000 g/mL
  • Western blot: 200-500 mU/mL
  • Altre note
    Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
    Pittogrammi
    Exclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Skin Sens. 1
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 1
    Punto d’infiammabilità (°F)
    does not flash
    Punto d’infiammabilità (°C)
    does not flash
    Visita l’Archivio dei documenti
    Rebeca M Torrente-Rodríguez et al.
    Matter, 3(6), 1981-1998 (2020-10-13)
    The COVID-19 pandemic is an ongoing global challenge for public health systems. Ultrasensitive and early identification of infection is critical in preventing widespread COVID-19 infection by presymptomatic and asymptomatic individuals, especially in the community and in-home settings. We demonstrate a
    Husheem Michael et al.
    Frontiers in immunology, 11, 196-196 (2020-03-03)
    Human rotavirus (HRV) is a leading cause of morbidity and mortality in children, especially in developing countries. Malnutrition is prevalent in these countries, which may contribute to the decreased oral vaccine efficacy, posing a concern for global health. Neonatal gnotobiotic
    Patrick Neckermann et al.
    Frontiers in immunology, 12, 761214-761214 (2021-11-16)
    Persistent human papillomavirus (HPV) infections are causative for cervical neoplasia and carcinomas. Despite the availability of prophylactic vaccines, morbidity and mortality induced by HPV are still too high. Thus, an efficient therapy, such as a therapeutic vaccine, is urgently required.
    Christian Reichel et al.
    Drug testing and analysis, 15(2), 163-172 (2021-01-16)
    Erythropoietin (EPO) is a hormone, which stimulates the production of red blood cells. Due to its performance-enhancing effect, it is prohibited by the World Anti-Doping Agency (WADA). In order to reduce the detection window of EPO doping, athletes have been
    Sebastian Heber et al.
    Frontiers in pharmacology, 12, 809595-809595 (2022-01-22)
    Clostridioides (C.) difficile produces the exotoxins TcdA and TcdB, which are the predominant virulence factors causing C. difficile associated disease (CDAD). TcdA and TcdB bind to target cells and are internalized via receptor-mediated endocytosis. Translocation of the toxins' enzyme subunits