Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 416.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mp
245 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble
fluorescence
λex 500 nm; λem 705 nm in DMF
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[I-].CCCN1C(\Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCC
InChI
1S/C25H27N2S2.HI/c1-3-18-26-20-12-8-10-14-22(20)28-24(26)16-6-5-7-17-25-27(19-4-2)21-13-9-11-15-23(21)29-25;/h5-17H,3-4,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 500 nm; λem 705 nm in DMF | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility DMF: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay 99% | assay - | assay ≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?