Documenti fondamentali
M047080
Sigma-Aldrich
Cyanine 3 Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinonimo/i:
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C58H70N4O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
918.17
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Colore
dark red, 0.1M in Acetonitrile
Torbidità
clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilità
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Temperatura di conservazione
−70°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)