Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Spedizione prevista il13 aprile 2026daBuchs | CHF 621.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Level
form
lyophilized powder, solid
color
blue to very dark blue
solubility
DMF: 1 mg/mL, clear, blue
fluorescence
λex 503 nm; λem 610 nm±20 nm in 0.1 M bicarbonate buffer pH 8.3
storage temp.
−20°C
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 503 nm; λem 610 nm±20 nm in 0.1 M bicarbonate buffer pH 8.3 | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line), λex 404 nm; λem 431 nm, λex 405 nm (Microscopy laser line) |
| color blue to very dark blue | color - | color red to brown | color - |
| solubility DMF: 1 mg/mL, clear, blue | solubility water: 0.77 g/L at 100 °C | solubility water: 1 mg/mL, opaque, dark red | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble |
| form lyophilized powder, solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 30693-1MG | 04061823353618 |