114529
Phenol Red
ACS reagent
Sinonimo/i:
Phenolsulfonphthalein
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Limpidezza della soluzione
passes test
tecniche
titration: suitable
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
Solubilità
water: 0.77 g/L at 100 °C
λmax
360 nm
557 nm (2nd)
ε (coefficiente d’estinzione)
≥10000 at 288-294 nm in H2O
≥55000 at 555-561 nm in H2O
≥7000 at 357-363 nm in H2O
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Phenol Red has been used for the preparation of phenol red gavage meal for measurement of gastric emptying in rats.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.