Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 70.20 | |
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 322.00 | |
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’130.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic
Quality Level
form
powder
potency
≥900 μg per mg
color
white to off-white
mp
147 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Partial agonist at the glycine modulatory site of NMDA glutamatergic receptors; antibiotic against Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: D-Ala transport interference.
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, mycobacteria | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 30020-5G | 04061835517886 |
| 30020-25G | 04061835541225 |
| 30020-1G | 04061835541218 |