C3909
D-Cycloserine
synthetic
Sinonimo/i:
(R)-4-Amino-3-isoxazolidone, 4-Amino-3-isoxazolidinone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
147 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Partial agonist at the glycine modulatory site of NMDA glutamatergic receptors; antibiotic against Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: D-Ala transport interference.
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?