Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’050.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
212-654-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5288874
CHF 1’050.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Collagenase-Substrate Test Substance (for quantitative Collagenase-Determination),
form
powder
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O4/c1-6(10(16)17)12-9(15)7-3-2-4-13(7)8(14)5-11/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1
InChI key
GGLIDLCEPDHEJO-BQBZGAKWSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form (Powder or Lyophilized powder or film) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?