SML3515
Bulevirtide trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Myrcludex B trifluoroacetate, Myrcludex-B trifluoroacetate, N-Tetradecanoylglycyl-Thr-Asn-Leu-Ser-Val-Pro-Asn-Pro-Leu-Gly-Phe-Phe-Pro-Asp-His-Gln-Leu-Asp-Pro-Ala-Phe-Gly-Ala-Asn-Ser-Asn-Asn-Pro-Asp-Trp-Asp-Phe-Asn-Pro-Asn-Lys-Asp-His-Trp-Pro-Glu-Ala-Asn-Lys-Val-Gly-NH2 trifluoroacetate
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
(Powder or Lyophilized powder or film)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3