Vai a
11775
Canthaxanthin
≥95.0% (HPLC), powder or crystals
Sinonimo/i:
Canthaxanthin (trans), β-Carotin-4,4′-dione, E 161g
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Spedizione prevista il26 maggio 2026daBuchs
CHF 152.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H52O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.84
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
208-187-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1898520
CHF 152.00
Spedizione prevista il26 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Canthaxanthin, ≥95.0% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
light red to dark brown
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 465 nm±5 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C
InChI
1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+
InChI key
FDSDTBUPSURDBL-DKLMTRRASA-N
General description
Canthaxanthin (red diketocarotenoid or 4, 4′-diketo-β-carotene), is a common xanthophyll found naturally in microorganisms and marine organisms, as well as in certain animals. It acts as an antioxidant in living organisms. The potential antioxidant activity of canthaxanthin is due to the presence of conjugated double bonds in its structure. It finds applications in various fields including poultry, fishery, cosmetics, medicine, and pharmaceuticals. In food industries, canthaxanthin can be used as a coloring agent.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
32993SML098294863
Canthaxanthin ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
11775
Canthaxanthin
Canthaxanthin (trans) analytical standard
Supelco
32993
Canthaxanthin (trans)
Astaxanthin ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0982
Astaxanthin
Capsanthin analytical standard
Supelco
94863
Capsanthin
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
light red to dark brown
color
brown to very dark red-brown
color
, pink to very dark purple
color
-
UV absorption
λ: 465 nm±5 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)