Vai a
09260
Atto 425-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
Streptavidin-Atto 425
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Spedizione prevista il26 maggio 2026daBuchs
CHF 259.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 259.00
Spedizione prevista il26 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 437 nm; λem 477 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Applied to the development of fluorescence binding assays to detect volatile organic compounds in both the liquid and gas phase[1].
Analysis Note
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
02744RSTREP-RO49937
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
fluorescence
λex 437 nm; λem 477 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
H2O: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
water: 10 mg/L (mA405=100)
solubility
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
assay
≥95% (HPCE)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)