Vai a
49937
Atto 488-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
Streptavidin-Atto 488
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 585.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
CHF 585.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS, pH 7.4
UV absorption
λ: 500-506 nm Amax
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Analysis Note
dye-to-protein ratio ≥1.5
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
964041663056304
SAFC
SAFC
96404
Atto 550-Streptavidin
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
UV absorption
λ: 500-506 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)