Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’160.00 |
Informazioni su questo articolo
Specific activity:
≥10,000,000 units/mg protein
CHF 1’160.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
≥10,000,000 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Catalyzes the hydrolysis of (1-6)-α-D-glucosidic branch linkages in glycogen, amylopectin and their β-limit dextrins.
Pseudomonas amyloderamosa is considered a popular source of isoamylase. In the presence of a surfactant, this isoamylase produces a series of maltooligosaccharides. Immobilized isoamylase makes it applicable with a polysaccharide matrix composed of agarose, cellulose, and raw corn starch.
Analysis Note
≥10 MU/mg protein
Other Notes
One unit causes an increase in A610 of 0.1 in 1 hour using a homogenized solution of rice starch as a substrate (pH 3.5, 40°C)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥10,000,000 units/mg protein | specific activity ≥0.1 units/mg solid | specific activity - | specific activity ≥200,000 units/g protein |
| form ammonium sulfate suspension | form solid | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?