A6691
Amidase from Pseudomonas aeruginosa
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, hydroxamate transferase ≥200 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
Acrylamide Amidohydrolase, Acylase
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous glycerol solution
hydroxamate transferase activity
≥200 units/mg protein (biuret)
Concentrazione
14 mg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Pseudomonas aeruginosa PAO1 ... PA4163(880181)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?