Vai a
05482
Sieroalbumina
fraction V, ≥96% (GE)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (GE)
Form:
lyophilized powder
biological source
bovine
assay
≥96% (GE)
form
lyophilized powder
mol wt
Mr ~67000
purified by
heat shock fractionation
loss
≤5% loss on drying
pH
5.0-6.0 (10 mg/mL in H2O)
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear to faintly turbid, faintly yellow to greenish-yellow, H2O: slightly soluble
storage temp.
2-8°C
Application
Albumin from bovine serum has been used as a test compound for detecting the weaker, distal chromatin co-associations by using enhanced 4C (e4C, enhanced chromosome conformation capture on chip) technique.[1]
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Bovine serum albumin also referred to as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated as well as non-treated microwells.[2] It can also trigger insulin dependent diabetes mellitus in humans.[3]
Preparation Note
By a modified Cohn procedure, using cold ethanol, pH and low temperature precipitation.
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Other Notes
As chiral complexing agent in the resolution of dansyl DL amino acids[4]
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L. Lepri et al.
Chromatographia, 36, 297-297 (1993)
Tom Sexton et al.
Nature protocols, 7(7), 1335-1350 (2012-06-23)
Chromosome conformation capture (3C) is a powerful technique for analyzing spatial chromatin organization in vivo. Technical variants of the assay ('4C') allow the systematic detection of genome-wide coassociations with bait sequences of interest, enabling the nuclear environments of specific genes
M Steinitz
Analytical biochemistry, 282(2), 232-238 (2000-06-30)
ELISA provides a highly sensitive procedure for quantitating antigens and antibodies. In that assay, microwells are coated initially with a specific ligand and then saturated with inert molecules to minimize nonspecific background. Coating can be improved by pretreating the microwells
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
05482-100G04061838637543
05482-500G04061833438633
05482-25G04061838637550