Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 L | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 175.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
vapor pressure
1 mmHg ( 125 °C)
form
liquid
autoignition temp.
896 °F
dilution
(for analytical testing)
color
clear
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.568 (lit.) | refractive index n20/D 1.568 (lit.) | refractive index n20/D 1.568 (lit.) | refractive index n20/D 1.568 (lit.) |
| vapor pressure 1 mmHg ( 125 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 125 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 125 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 125 °C) |
| bp 323-324 °C (lit.) | bp 323-324 °C (lit.) | bp 323-324 °C (lit.) | bp 323-324 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl benzoate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B9550-500ML | 04061838177650 |
| B9550-1L | 04061838049391 |
| B9550-250ML | 04061833443828 |