BP426
Benzyl benzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
1 mmHg ( 125 °C)
Famiglia di API
benzyl benzoate
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
896 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
323-324 °C (lit.)
Punto di fusione
17-20 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)