Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 90.30 | |
| 500 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
mp
243-245 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI key
JQKBUTDZZRGQDR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98.5% (AT) | assay ≥99.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 243-245 °C (lit.) | mp 215 °C (dec.) (lit.) | mp 41-46 °C (lit.), 42-45 °C | mp 41-46 °C (lit.) |
| form crystals | form crystals | form crystals | form powder, crystals or chunks |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 89650-100G | 04061833076392 |
| 89650-500G | 04061833076408 |