73200
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
≥98.5% (AT)
Sinonimo/i:
4-Nitrobenzyloxyamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.5% (AT)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
215 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
LKCAFSOYOMFQSL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3