Vai a
88656
Caftaric acid
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Caffeoyl-L-tartaric acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 650.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
CHF 650.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10.0% water
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H12O9/c14-7-3-1-6(5-8(7)15)2-4-9(16)22-11(13(20)21)10(17)12(18)19/h1-5,10-11,14-15,17H,(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t10-,11-/m1/s1
InChI key
SWGKAHCIOQPKFW-JTNORFRNSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T109251380PHR1472
Caftaric acid analytical standard
Supelco
88656
Caftaric acid
Tartaric Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1472
Tartaric Acid
grade
analytical standard
grade
-
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
impurities
≤10.0% water
impurities
-
impurities
≤0.002% S compounds, ≤0.005% insolubles
impurities
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caftaric acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)