251380
L-(+)-Tartaric acid
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Densità del vapore
5.18 (vs air)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
crystalline powder
crystals
Attività ottica
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Temp. autoaccensione
797 °F
Impurezze
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
Punto di fusione
170-172 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.