Vai a
43293
Tebuconazole-(trimethyl-13C3)
PESTANAL®, analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 447.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C13H22ClN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.80
UNSPSC Code:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
CHF 447.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥99% 13C
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)CCC(O)(C[n]2ncnc2)C([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
PXMNMQRDXWABCY-VMIGTVKRSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
556399644677645
Bupirimate-(ethyl-d5) PESTANAL®, analytical standard
Supelco
77645
Bupirimate-(ethyl-d5)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
isotopic purity
≥99% 13C
isotopic purity
≥97 atom % D
isotopic purity
≥99.0%
isotopic purity
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)