Documenti fondamentali
55639
Supelco
Tebuconazole-(tert-butyl-d9)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Tebuconazole-d9
Scegli un formato
5 MG
CHF 381.00
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 381.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16D9H13ClN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC=C1CCC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(O)CN2N=CN=C2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
PXMNMQRDXWABCY-GQALSZNTSA-N
Categorie correlate
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Diuron-d6 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34018
Diuron-d6
Imidacloprid-d4 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34170
Imidacloprid-d4
Cyproconazol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46068
Cyproconazol