Vai a
09660
N-[2-(Fmoc-amino)-ethyl]-Gly-O-tBu hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-(Fmoc-amino)-ethyl]glycine tert-butylester hydrochloride, tert-Butyl [2-(Fmoc-amino)ethylamino]acetate hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 209.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H28N2O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.94
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7240947
CHF 209.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CNCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H28N2O4.ClH/c1-23(2,3)29-21(26)14-24-12-13-25-22(27)28-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20;/h4-11,20,24H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27);1H
InChI key
LVIQOMHZCMGMIG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Building block for preparing FMOC-protected PNA (Peptide Nucleic Acid) monomers.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.182134762247517
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
form
powder
form
liquid
form
-
form
-
color
white
color
-
color
-
color
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥92.5% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
-
functional group
Fmoc, amine, carboxylic acid
functional group
Fmoc
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)