Documenti fondamentali
8.18213
Sigma-Aldrich
tert-Butyl glycinate
for synthesis
Sinonimo/i:
tert-Butyl glycinate, Glycine tert-butyl ester
Scegli un formato
5 ML
CHF 112.00
CHF 112.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 112.00
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2COOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
CHF 112.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥92.5% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
29-31 °C/3 hPa
Densità
0.96 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3