Vai a
06233
Aluminum phosphate monobasic
purum, ≥95.0% (gravimetric)
Sinonimo/i:
Aluminum dihydrogen orthophosphate, Aluminum dihydrogen phosphate, Aluminum hydrogen phosphate, prim-Aluminum phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 156.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Al(H2PO4)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
236-875-2
MDL number:
Assay:
≥95.0% (gravimetric)
Form:
powder
CHF 156.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (gravimetric)
form
powder
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
loss
≤20% loss on ignition, 800 °C
SMILES string
[Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Al.3H3O4P/c;3*1-5(2,3)4/h;3*(H3,1,2,3,4)/q+3;;;/p-3
InChI key
RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Application
Aluminum phosphate monobasic can be used as a combining material of refractories. It can be used as a precursor for the synthesis of:
  • Microwave absorbing silicon carbide (SiC) fiber-reinforced SiC matrix composites (SiCf/SiC).
  • Aluminum doped hydroxyapatite crystals.
  • Phosphate insulating coating to improve the corrosion resistance of silicon steel.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
062341.01093S2554
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥95.0% (gravimetric)
assay
-
assay
-
assay
98.0-103.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
loss
≤20% loss on ignition, 800 °C
loss
-
loss
-
loss
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)