06234
Aluminum phosphate monobasic solution
~50% in H2O
Sinonimo/i:
Aluminum dihydrogen phosphate, prim-Aluminum phosphate
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?