Vai a
04069
Fmoc-GABA-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Fmoc-amino)butyric acid, Fmoc-GABA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.36
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7491485
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
colorless to white
mp
168-174 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C19H19NO4/c21-18(22)10-5-11-20-19(23)24-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,20,23)(H,21,22)
InChI key
ACUIFAAXWDLLTR-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
0406704066469572
Fmoc-GABA-OH ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
04069
Fmoc-GABA-OH
Fmoc-6-Ahx-OH ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
04067
Fmoc-6-Ahx-OH
Fmoc-5-Ava-OH ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
04066
Fmoc-5-Ava-OH
Boc-GABA-OH 97%
Sigma-Aldrich
469572
Boc-GABA-OH
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
color
colorless to white
color
white
color
white
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
104594005004022536053172
04069-1G04061838628817
04069-5G04061838628824