Documenti fondamentali
469572
Sigma-Aldrich
Boc-GABA-OH
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
γ-(Boc-amino)butyric acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-GABA
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCONH(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Beilstein:
1869578
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Boc-GABA-OH, 97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
P. ebollizione
78-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-6-4-5-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)