Vai a
04050
2-Ethyl-1-hexanol
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Isooctyl alcohol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 45.90
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 57.80
2.5 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 80.40
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-234-3
Beilstein/REAXYS Number:
1719280
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
183-186 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.2 mmHg ( 20 °C)
CHF 45.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
4.49 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
550 °F
expl. lim.
0.88 %, 104 °F, 9.7 %, 113 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
refractive index
n20/D 1.431
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 2-Ethyl-1-hexanol is widely used in the synthesis of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), a well-known plasticizer.
  • It can be used in the ring-opening alcoholysis of epoxidized vegetable ois to prepare bio-lubricants with low pour point.
  • It is employed as an organic solvent for applications such as post-synthetic modification of metal-organic frameworks (MOFs) and esterification reaction of triphenylenes to synthesize liquid crystals.
  • It can also be used as a solvent and in the preparation of nanocrystalline titania thin films by screen printing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
W3151098.0099008607
2-Ethyl-1-hexanol analytical standard
Supelco
08607
2-Ethyl-1-hexanol
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.431
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.431
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethyl-1-hexanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)