Documenti fondamentali
8.00990
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Ethyl-1-hexanol, Isocotyl alcohol, Isooctanol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH2CH(C2H5)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-234-3
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.13 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
270-330 °C (DIN 51794)
Potenza
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.1-12.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
P. ebollizione
184 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-76 °C
Temp. transizione
flash point 75 °C (DIN 51758)
Densità
0.832 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup