Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 301.00 | |
| 3 x 2 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 751.00 |
CHF 301.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
≥20000 units/mg protein
mol wt
27 kDa
packaging
pkg of 2 μg (11420488001), pkg of 3 × 2 μg (11054589001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
7.0-8.0
pH range
6.5-9.0
storage temp.
2-8°C
General description
Questo ceppo selvatico di Pseudomonas fragi segrega una metalloproteasi che scinde i legami peptidici in N-terminale in corrispondenza di piccoli amminoacidi idrofili. Una forma mutante di questo ceppo produce l′endoproteinasi Asp-N per sequenziamento, che viene isolata come una proteasi altamente purificata e specifica.
Application
Biochem/physiol Actions
L′endoproteinasi Asp-N per sequenziamento è una metalloproteasi. Nei tamponi di fosfato, acetato o Tris a pH 6,0-8,5, scinde specificamente i legami peptidici in N-terminale in corrispondenza dell′acido aspartico e cisteico. Se la cisteina viene ridotta o alchilata, si scinde soltanto -↓-Asp-X.
La specificità dell′endoproteinasi Asp-N per sequenziamento viene verificata con il glucagone come substrato. Elevate concentrazioni di endoproteinasi Asp-N per sequenziamento (una parte per il peso dell′enzima con 10 parti per il peso del glucagone) vengono sottoposte a incubazione per rilevare eventuali tracce di impurità quali le proteasi contaminanti.
Inattivazione termica: La proteasi viene arrestata tramite ebollizione per 5 minuti.
La specificità dell′endoproteinasi Asp-N per sequenziamento viene verificata con il glucagone come substrato. Elevate concentrazioni di endoproteinasi Asp-N per sequenziamento (una parte per il peso dell′enzima con 10 parti per il peso del glucagone) vengono sottoposte a incubazione per rilevare eventuali tracce di impurità quali le proteasi contaminanti.
Inattivazione termica: La proteasi viene arrestata tramite ebollizione per 5 minuti.
Preparation Note
Concentrazione di lavoro: 2 μg /50 μl di acqua bidistillata
Un flaconcino (= 2 μg di enzima) viene sciolto in 50 μl di acqua bidistillata per ottenere una concentrazione del tampone di 10 mM di Tris-HCl a pH 7,5.
Soluzione di lavoro: il solvente consigliato è l′acqua bidistillata.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): da -15 a -25 °C
La soluzione in acqua bidistillata è stabile per una settimana alla temperatura massima di 2-8 °C e per circa un mese a una temperatura compresa tra -15 e -25 °C; lo scongelamento ripetuto è da evitare.
Un flaconcino (= 2 μg di enzima) viene sciolto in 50 μl di acqua bidistillata per ottenere una concentrazione del tampone di 10 mM di Tris-HCl a pH 7,5.
Soluzione di lavoro: il solvente consigliato è l′acqua bidistillata.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): da -15 a -25 °C
La soluzione in acqua bidistillata è stabile per una settimana alla temperatura massima di 2-8 °C e per circa un mese a una temperatura compresa tra -15 e -25 °C; lo scongelamento ripetuto è da evitare.
L′endoproteinasi Asp-N liofilizzata per sequenziamento è ricostituita in 50 μL di acqua bidistillata. Questo risulta in una concentrazione del tampone di 10 mM di Tris-HCl a pH 7,5. Per evitare l′autolisi, la temperatura di incubazione non deve superare i 37 °C.
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nel settore Life Science. Non usare a scopo diagnostico.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| specific activity ≥20000 units/mg protein | specific activity ≥15 units/mg protein | specific activity ≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL) | specific activity - |
| form lyophilized | form lyophilized (salt-free) | form lyophilized | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| optimum pH 7.0-8.0 | optimum pH 4.0-7.8 | optimum pH 8.5-8.8 | optimum pH - |
| mol wt 27 kDa | mol wt Mr 27 kDa | mol wt 33 kDa by SDS-PAGE (reducing) | mol wt - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Javier Fernandez-Martinez et al.
The Journal of cell biology, 196(4), 419-434 (2012-02-15)
The nuclear pore complex (NPC) is a multiprotein assembly that serves as the sole mediator of nucleocytoplasmic exchange in eukaryotic cells. In this paper, we use an integrative approach to determine the structure of an essential component of the yeast
Ming-Ming Li et al.
Nature communications, 4, 1832-1832 (2013-05-16)
Regulation of actomyosin dynamics by post-transcriptional modifications in cytoplasmic actin is still poorly understood. Here we demonstrate that dioxygenase ALKBH4-mediated demethylation of a monomethylated site in actin (K84me1) regulates actin-myosin interaction and actomyosin-dependent processes such as cytokinesis and cell migration.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 11420488001 | 04061838701855 |
| 11054589001 | 04061838250773 |