Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 288.00 |
3 x 50 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 699.00 |
CHF 288.00
biological source
Staphylococcus aureus (V8)
form
lyophilized (salt-free), lyophilized
specific activity
≥15 units/mg protein
mol wt
Mr 27 kDa
packaging
pkg of 3 × 50 μg (11047817001), pkg of 50 μg (11420399001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
4.0-7.8
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Inattivazione termica: la maggior parte delle proteasi per sequenziamento viene arrestata tramite ebollizione per 5 minuti.
Features and Benefits
Preparation Note
Con una quantità minima di 1-5 μg di insulina Box si possono rilevare livelli sufficienti con la colonna Aquapore RUP 300, 4,6 x 100 nm, 7 μm.
Soluzione di lavoro: si consiglia il solvente nell′acqua bidistillata.
Solventi diversi dall′acqua non sono stati testati; Roche raccomanda l′uso di Hepes 50 mM, pH 7,8.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): Da +2 °C a +8 °C per 1-2 giorni.
Stabilità: Tra +2 °C e +8 °C nell′intervallo delle specifiche per 12 mesi; conservare all′asciutto.
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description from Staphylococcus aureus V8 | description from Lysobacter enzymogenes | description - | description from Staphylococcus aureus V8 |
| specific activity ≥15 units/mg protein | specific activity ≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL) | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity 20 U/mg |
| biological source Staphylococcus aureus (V8) | biological source bacterial (Lysobacter enzymogenes) | biological source Staphylococcus aureus | biological source - |
| form lyophilized (salt-free) | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized (salt-free) |
| mol wt Mr 27 kDa | mol wt 33 kDa by SDS-PAGE (reducing) | mol wt - | mol wt 30 kDa |
| optimum pH 4.0-7.8 | optimum pH 8.5-8.8 | optimum pH - | optimum pH 8.0-8.5 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?