Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartitechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Iron (Fe2+) is an essential element for blood production. ′
500 nm
Emissione: 575nm
500 nm
Emissione: 575nm
Application
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Imaging di cellule
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Colorante per cellule vive
Physical form
Liofilizzato
Preparation Note
Conservare il Colorante verde BioTracker 575 Hypoxia a -20 °C, con essiccante e al riparo dalla luce.
Nota: Prima dell′apertura, centrifugare brevemente il contenitore per raccogliere sul fondo tutto il contenuto.
Nota: Prima dell′apertura, centrifugare brevemente il contenitore per raccogliere sul fondo tutto il contenuto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCT030 | 04054839545634 |