SCT037
Colorante BioTracker 575 lontano rosso Fe2+
Live Cell imaging probe for labile ferrous (Fe2+) ions, localizing inside endoplasmic reticulum (ER). Also suitable for flow cytometry.
Sinonimo/i:
ER and golgi Fe2+ probe, cellular iron II ion probe
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized (solid blue)
applicazioni
cell analysis
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
Il ferro, il metallo di transizione più abbondante nel nostro corpo, è coinvolto in una serie di processi biologicamente importanti come la respirazione, il trasporto dell'ossigeno e la produzione di energia in collaborazione con l'ossigeno. Nelle cellule viventi, il ferro esiste principalmente nelle forme ioniche ferrosa (Fe2+) e ferrica (Fe3+). In quanto principale responsabile del danno ossidativo delle cellule, il Fe2+ è implicato in gravi malattie come i tumori e i disturbi neurodegenerativi, a causa della sua capacità di produrre specie reattive dell'ossigeno dannose per contatto con l'ossigeno, il superossido e il perossido di idrogeno (H2O2).Il colorante per Fe2+ labile nel lontano rosso BioTracker è una sonda fluorescente che rileva specificamente gli ioni ferro (II) labili (Fe2+). Questa sonda è stata progettata per reagire selettivamente solo con il Fe2+, separatamente dagli altri ioni metallici, e si trasforma irreversibilmente in una sostanza fluorescente nel lontano rosso. Si localizza principalmente all'interno del reticolo endoplasmatico (ER) e/o dei corpi di Golgi. Può essere utilizzato anche con un citometro a flusso dotato di un laser rosso. Il FerroFarRed non mostra quasi alcuna citotossicità a concentrazioni fino a 100 μM (~20 volte in più rispetto alle concentrazioni generalmente utilizzate).Questo prodotto è uguale a FerroFarRedTM (GC903-01) della Goryo Chemical, Inc.Proprietà spettrali:Assorbanza (max): 646 nmEmissione (max): 662 nm (Rosso lontano)Categoria di ricerca:Colorante per cellule vive
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3