Vai a
MPM0PS
Polvere per tampone di corsa MOPS SDS per gel Bis-Tris mPAGE®
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
Sinonimo/i:
Tampone di corsa SDS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 37.40
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12161703
CHF 37.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
General description
Polveri per tamponi di corsa MOPS SDS per gel Bis-Tris mPAGE. 5 buste Ogni busta permette di preparare 1 litro di tampone di corsa.
  • Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Application
Il tampone MOPS SDS è formulato per essere utilizzato come tampone di corsa per i gel mPAGE Bis-Tris. È raccomandato per la separazione di proteine di medie e grandi dimensioni
Per ottenere tampone di corsa 1X, ricostituire 1 busta di polvere per tampone con 1000 mL di acqua deionizzata. Non usare acidi o basi per regolare il pH
  • Western blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MPMESMPTRBMPSB-250ML
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
packaging
vial of 250 mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Articoli
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Understand the importance of using high-quality water in protein electrophoresis and Western blotting to improve assay sensitivity and accuracy.
Contenuto correlato
Lo capiamo. I western possono essere una spina nel fianco, e noi abbiamo sicuramente fatto la nostra parte. Quindi, condividete con noi le vostre brutte macchie e riceverete una sorpresa! Non possiamo dirvi di che cosa si tratta, perché rovineremmo la sorpresa, ma vi assicuriamo che stimolerà la creatività del laboratorio.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MPM0PS04054839761751