Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 42.80 |
Informazioni su questo articolo
CHF 42.80
form
powder
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| packaging pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer) | packaging pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer) | packaging pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X) | packaging - |
General description
- Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Application
Per ottenere tampone di corsa 1X, ricostituire 1 busta di polvere per tampone con 1000 mL di acqua deionizzata. Non usare acidi o basi per regolare il pH
- Western blotting
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Protocolli
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris
Contenuto correlato
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
Nous comprenons. Les westerns peuvent être une plaie, et nous en avons certainement fait notre part. Alors, partagez avec nous vos horribles taches et recevez une surprise ! Nous ne pouvons pas vous dire de quoi il s'agit - ce serait vous gâcher la surprise - mais nous vous assurons qu'elle suscitera de la créativité dans le laboratoire.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Lo capiamo. I western possono essere una spina nel fianco, e noi abbiamo sicuramente fatto la nostra parte. Quindi, condividete con noi le vostre brutte macchie e riceverete una sorpresa! Non possiamo dirvi di che cosa si tratta, perché rovineremmo la sorpresa, ma vi assicuriamo che stimolerà la creatività del laboratorio.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MPMES | 04054839761744 |
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica