Vai a
MIT1000
Kit Mitochondria/Cytosol Fractionation
This Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit provides reagents for quick & efficient isolation of intact mitochondria from cultured cells.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32161000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
application(s)
sample preparation
shipped in
dry ice
General description
I mitocondri, talvolta definiti “impianti energetici” delle cellule, sono gli organuli delle cellule eucariotiche in cui viene prodotta la parte preponderante dell′energia. La maggior parte dell'adenosina trifosfato (ATP) viene sintetizzata in questi organelli a doppia membrana presenti nelle cellule viventi. Per produrre ATP, i mitocondri utilizzano il processo della respirazione servendosi dell′ossigeno per generare energia. Si tratta di un processo molto efficiente che utilizza l'energia degli alimenti per produrre ATP. Oltre a fornire energia cellulare, i mitocondri sono coinvolti in una serie di altri processi, come la trasmissione del segnale, la differenziazione e la morte cellulare, il controllo del ciclo cellulare e della crescita delle cellule. I mitocondri regolano anche importanti vie di segnalazione dell'apoptosi. Il numero di mitocondri di una cellula varia notevolmente a seconda dell'organismo e del tipo di tessuto. Molte cellule hanno solo pochi mitocondri, mentre altre possono contenerne diverse migliaia.
Il kit Mitochondria/Cytosol Fractionation Millipore mette a vostra disposizione i reagenti necessari per isolare in modo rapido ed efficiente da cellule in coltura mitocondri intatti. Questo kit consente di isolare i mitocondri utilizzando un′opportuna microcentrifuga da banco e può essere utilizzato per separare una frazione mitocondriale arricchita (frazione di membrana pesante) dalla frazione citosolica (frazione di membrana leggera). Tale separazione è utile per studiare l'apoptosi e le vie di segnalazione tra le due frazioni, mediante Western blotting o ELISA.
Il kit contiene materiali sufficienti per lo studio di 50 campioni.
Application
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Preparation Note
Conservare tutti i componenti a -20°C per un periodo massimo di 1 anno dalla data di ricevimento.
Other Notes
Tampone mitocondriale isotonico (CS204255): 50 mL
Tampone mitocondriale di lisi (CS204257): 5 mL
Cocktail di inibitori delle proteasi (CS204253): 1 mL
Anti-Bcl2 (05-729-25UG): 25 μg
Anti-GAPDH (CS204254): 25 μg
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAK147APT142APT242
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
-
species reactivity (predicted by homology)
-
species reactivity (predicted by homology)
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®, MitoLight
manufacturer/tradename
Chemicon®, MitoLight
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
application(s)
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Simon C Baker et al.
The American journal of pathology, 186(5), 1267-1277 (2016-03-24)
Recreational abuse of ketamine has been associated with the emergence of a new bladder pain syndrome, ketamine-induced cystitis, characterized by chronic inflammation and urothelial ulceration. We investigated the direct effects of ketamine on normal human urothelium maintained in organ culture
Jinxin Pan et al.
Central-European journal of immunology, 47(1), 20-29 (2022-05-24)
The protective activity of scopoletin (SPT) against glucose-induced cataract has been attributed to attenuation of aldose reductase activity and oxidative stress in a rat model. The present investigation was aimed to study the protective effect and mechanism of SPT in
Hongmei Li et al.
Nature cell biology, 15(7), 773-785 (2013-06-25)
Following exocytosis, the rate of recovery of neurotransmitter release is determined by vesicle retrieval from the plasma membrane and by recruitment of vesicles from reserve pools within the synapse, which is dependent on mitochondrial ATP. The anti-apoptotic Bcl-2 family protein
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MIT100004053252579165