MAK147
Mitochondrion Membrane Potential Kit
sufficient for 500 fluorometric tests (orange fluorescence, microplate readers)
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 500 fluorometric tests (orange fluorescence, microplate readers)
Metodo di rivelazione
fluorometric
Malattie correlate
cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?