Vai a
GF144
Proteina fattore di crescita epidermico, umana, ricombinante
>98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
EGF
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 578.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE)
Impurities:
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
CHF 578.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Proteina fattore di crescita epidermico, umana, ricombinante, The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE)
specific activity
≥1 x 10^7 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Il fattore di crescita epidermico (EGF) è un fattore di crescita polipeptidico che stimola la proliferazione di un'ampia gamma di cellule epidermiche ed epiteliali. L'EGF umano è una proteina di 6,2 kDa contenente 53 residui amminoacidici.
Origine del prodotto: E. coli
Application
Per la maggioranza delle applicazioni in vitro, l'EGF esercita la sua attività biologica in un intervallo di concentrazione compreso tra 0,5 e 25,0 ng/mL. Le cellule che rispondono sono (elenco parziale): cellule epidermiche mesoteliali.
Physical form
Liofilizzato a partire da fosfato di sodio 10 mM sterilizzato mediante filtrazione, pH 7,5, senza additivi.
Preparation Note
L'EGF liofilizzato, benché stabile a temperatura ambiente, si conserva meglio essiccato a -20 °C. Ricostituire con acqua a una concentrazione di 0,1 - 1 mg/mL. Questa soluzione può essere diluita in altre soluzioni tamponate e conservata a 4 °C per 1 settimana o a -20 °C per un futuro utilizzo. L′EGF ricostituito deve essere conservato a -20 °C in aliquote non diluite al massimo per un anno.
Analysis Note
Attività specifica: l'EGF umano mantiene la sua piena attività biologica se confrontato con gli standard. La DE50, determinata sulla base dell'attività mitogena dose-dipendente sulle cellule BALB/c 3T3, è ≤0,1 ng/mL.
Other Notes
Sostituisce: GF001
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E1257GF155GF313
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
impurities
endotoxin, tested
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/ug)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
P01133
UniProt accession no.
P01132
UniProt accession no.
P01132, P01133
UniProt accession no.
P01135
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Contenuto correlato
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
GF14408436037123825