Vai a
GCBASE
mPAGE® Gel Caster Base
replacement part for mPAGE® Gel Caster
Sinonimo/i:
replacement base
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
General description
Use mPAGE® Gel Caster Base for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GCFRMGCSEALGCR2
mPAGE® Gel Caster 2 pack, device for hand casting mini gels, does not include plates or combs
Millipore
GCR2
mPAGE® Gel Caster
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
compatibility
for use with mPAGE®
  • Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Short Plates
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
compatibility
for use with mPAGE®
  • TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pack of 2
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
W × H
-
W × H
-
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.
Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.
Visualizza tutti i protocolli