Documenti
GCSEAL
Millipore
MPAGE®® Gel Caster Sealing Gaskets
replacement part for mPAGE® Gel Caster
Sinonimo/i:
replacement gaskets
About This Item
Codice UNSPSC:
41105305
NACRES:
NC.01
product name
Guarnizioni di tenuta per sistema di preparazione gel mPAGE®, 5 pz., replacement part for mPAGE® Gel Caster
Confezionamento
pkg of 5 packs
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Dimens. gel
8.3 cm × 10.1 cm
Descrizione generale
Usare le guarnizioni di tenuta del dispositivo di colatura gel mPAGE® per la colatura dei gel di poliacrilammide con i componenti del dispositivo di colatura gel mPAGE® :
  • base del dispositivo di colatura gel mPAGE®
  • Telaio del dispositivo di colatura gel mPAGE®
Compatibilità
Compatibile con:
  • pettini mPAGE® 10 pozzetti (0,75 mm, 1,0 mm o 1,5 mm)
  • pettini mPAGE® 15 pozzetti (0,75 mm, 1,0 mm o 1,5 mm)
  • Lastre spaziatrici mPAGE® Mini (0,75 mm, 1,0 mm o 1,5 mm)
  • Lastre spaziatrici mPAGE® Mini (0,75 mm, 1,0 mm o 1,5 mm)
Note legali
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.