Vai a
AB9568
Anticorpo anti-neurofilamento L
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-CMT1F, Anti-CMT2E, Anti-CMTDIG, Anti-NF-L, Anti-NF68, Anti-NFL, Anti-PPP1R110
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 636.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
38
CHF 636.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1445
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, pig, human, bovine, feline, canine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEFL(4747)
General description
68-70 kDa
I neurofilamenti fanno parte dei filamenti intermedi, sono componenti fondamentali del citoscheletro e rappresentano un elemento strutturale di supporto per l'assone. Sono i componenti fibrillari più numerosi dell'assone, essendo in media da 3 a 10 volte più abbondanti rispetto ai microtubuli assonali. I neurofilamenti (10 nm di diam.) sono costituiti da tre protofibrille intrecciate, a loro volta composte da due complessi tetramerici di protofilamenti di proteine monomeriche. Le proteine della tripletta che compone i neurofilamenti (68/70, 160 e 200 kDa) sono presenti sia nel sistema nervoso centrale che in quello periferico e sono generalmente specifiche dei neuroni. La proteina NF-L di 68/70 kDa può autoassemblarsi in una struttura filamentosa, mentre le proteine NF-M di 160 kDa e NF-H di 200 kDa richiedono la presenza della proteina NF-L di 68/70 kDa per coassemblarsi. I neuromi, i ganglioneuromi, i gangliogliomi, i ganglioneuroblastomi e i neuroblastomi risultano positivi alla colorazione per i neurofilamenti. Sebbene siano di norma limitati ai neuroni, i neurofilamenti sono stati rilevati nei paragangliomi e nei feocromocitomi surrenalici ed extrasurrenalici. Anche i carcinoidi, i carcinomi neuroendocrini della pelle e i carcinomi a cellule a chicco di avena del polmone esprimono i neurofilamenti.
Immunogen
NF-L di suino purificato
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Rileva il neurofilamento L utilizzando questo anticorpo anti-neurofilamento L, validato per l'uso in IC, IH, IH(P) e WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Marcatori neuronali & gliali
Western blotting:
una diluizione 1:1.000 di un lotto precedente ha rilevato il NEUROFILAMENTO L su 10 μg di lisati di cervello di topo.
Immunocitochimca:
una diluizione di 1:200-1:500 di un precedente lotto è stata utilizzata in IC.
Le diluizioni e i protocolli di lavoro ottimali devono essere determinati dall′utente finale.
Biochem/physiol Actions
Riconosce il neurofilamento leggero (NF-L)
Physical form
Non purificato
Siero di coniglio. Non contiene conservanti.
Preparation Note
Stabile per 1 anno a -20ºC dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Analisi immunoistochimica (paraffina):
Colorazione del Neurofilamento-L (N. Cat.AB9568) su cervelletto normale. Tessuto pretrattato con citrato, pH 6.0. Questo lotto di anticorpo è stato diluito a 1:800, utilizzando IHC-Select Rivelazione con HRP-DAB. L'immunoreattività è visibile come colorazione simile a fibre (marrone) intorno alle cellule di Purkinje.
Colorazione ottimale con tampone EDTA, pH 8,0, recupero dell'epitopo: Cervelletto umano
Controllo
Tessuto cerebrale
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: 04-1112
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAB1615MAB5266AB1991
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
Gene Information
human ... NEFL(4747)
Gene Information
human ... NEFL(4747)
Gene Information
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
rhesus monkey ... Nefh(717705)
Gene Information
human ... NEFH(4744)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c