Documenti fondamentali
MAB5266
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, N52
Sinonimo/i:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-neurofilamento di 200 kDa, clone N52, clone N52, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
300
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N52, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, monkey, rat, pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
rhesus monkey ... Nefh(717705)
Descrizione generale
I neurofilamenti fanno parte dei filamenti intermedi, sono componenti fondamentali del citoscheletro e rappresentano un elemento strutturale di supporto per l'assone. Sono i componenti fibrillari più numerosi dell'assone, essendo in media da 3 a 10 volte più frequenti dei microtubuli assonali. I neurofilamenti (10 nm di diam.) sono costituiti da tre protofibrille intrecciate, a loro volta composte da due complessi tetramerici di protofilamenti di proteine monomeriche. Le proteine della tripletta di neurofilamenti (68/70, 160 e 200 kDa) sono presenti sia nel sistema nervoso centrale che in quello periferico e sono generalmente neurone-specifici. La proteina NF-L di 68/70 kDa può autoassemblarsi in una struttura filamentosa, mentre le proteine NF-M di 160 kDa e NF-H di 200 kDa richiedono la presenza della proteina NF-L di 68/70 kDa per coassemblarsi. I neuromi, i ganglioneuromi, i gangliogliomi, i ganglioneuroblastomi e i neuroblastomi risultano positivi alla colorazione per i neurofilamenti. Sebbene siano di norma limitati ai neuroni, i neurofilamenti sono stati rilevati nei paragangliomi e nei feocromocitomi surrenalici ed extrasurrenalici. Anche i carcinoidi, i carcinomi neuroendocrini della pelle e i carcinomi a cellule a chicco di avena del polmone esprimono neurofilamenti. Per ulteriori informazioni sui neurofilamenti, consultare la tabella dei marcatori specifici per i tipi di cellule del sistema nervoso, disponibile online nella sezione Supporto tecnico di CHEMICON.
Specificità
MAB5266 reagisce con la catena H fosforilata e defosforilata del neurofilamento di 200 kDa (NF-H) in tessuti/estratti normali (Shaw, 1986). MAB5266 può essere utilizzato per rilevare le cellule di origine neuronale mediante immunoistochimica e Western blotting. È stato riscontrato che la reattività di MAB5266 con NF-H è bloccata nelle cellule che sovraesprimono cdk-5 (Guidato, 1996).
Immunogeno
Segmento carbossi-terminale della catena H suina defosforilata enzimaticamente.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti neurofilamento di 200 kDa, clone N52, è stato convalidato per l'uso in WB, IH per la rilevazione del neurofilamento di 200 kDa.
Sottocategoria di ricerca
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Marcatori neuronali & gliali
Western blotting: 5-10 μg/mL
Immunoistochimica: 5-10 μg/mL
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Immunoistochimica: L'anticorpo N52 reagisce con un frammento del braccio laterale di NF-200 situato all'estremità di KSP del dominio MPR e che contiene il sito consensuale di fosforilazione di cdk-5; tuttavia questa reattività è soppressa se il frammento NF-200 viene fosforilato con l′ausilio di cdk-5 {Guidato et al, 1996}. Pertanto, per ottenere la massima colorazione e reattività, Western blot compresi, si suggerisce di trattare i campioni con fosfatasi alcalina prima della colorazione anticorpale. Si suggerisce il seguente protocollo di trattamento:
Protocollo Preparazione delle soluzioni:
I. TBS: Tris-HCl, 0,1 mol/l; NaCl, 0,1 mol/l′ pH 8,0.
II. Miscelare la fosfatasi alcalina, 1 mg/ml con 1 mol/l di ZnSO4; 1 mol/l di MgCl2 e 1 mmol/l di PMSF; dissolvere in TBS.
N.B. È necessario dializzare la fosfatasi alcalina nella soluzione I prima dell'uso.
Procedura:
Le sezioni congelate provenienti da campioni di tessuto sottoposti a congelamento rapido vengono asciugate all'aria e successivamente fissate con acetone per 10 minuti a -20 °C. L'acetone in eccesso viene lasciato evaporare a temperatura ambiente. Incubare le sezioni nella soluzione II per 4 ore a +30 °C ed effettuare 3 lavaggi da 5 minuti ciascuno in TBS. Le sezioni per il controllo negativo sono incubate nella soluzione II senza fosfatasi alcalina. Ulteriore trattamento come segue:
- Coprire il preparato con 10-20 μl di soluzione anticorpale e incubare per 1 h in camera umida.
- Immergere il vetrino in TBS ed effettuare 3 lavaggi da 5 minuti ciascuno in TBS.
- Coprire il preparato con 10-20 μl di una soluzione di anticorpo anti-Ig di topo, marcato con isotiocianato di fluoresceina, e incubare in camera umida a 37 °C per 1 h.
- Lavare il vetrino in TBS 3 effettuando 3 lavaggi da 5 minuti ciascuno.
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata (cromatografia a scambio ionico). Liquido in tampone fosfato 0,02 M, 0,25 M di NaCl con lo 0,1% di azoturo di sodio, pH 7,6
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sheona Watson-Scales et al.
PLoS genetics, 14(5), e1007383-e1007383 (2018-05-11)
Down Syndrome (DS) is caused by trisomy of chromosome 21 (Hsa21) and results in a spectrum of phenotypes including learning and memory deficits, and motor dysfunction. It has been hypothesized that an additional copy of a few Hsa21 dosage-sensitive genes
M P Jankowski et al.
Neuroscience, 143(2), 501-514 (2006-10-24)
The transcription factor Sox11 is expressed at high levels in developing sensory neurons and injured adult neurons but little is known about its transcriptional targets and function. In this study we examined the role of Sox11 using Neuro2a neuroblastoma cells
Sarah E Rotschafer et al.
Frontiers in neural circuits, 10, 84-84 (2016-11-09)
Caspase-3 is a cysteine protease that is most commonly associated with cell death. Recent studies have shown additional roles in mediating cell differentiation, cell proliferation and development of cell morphology. We investigated the role of caspase-3 in the development of
Deb Kumar Mojumder et al.
Molecular vision, 14, 1600-1613 (2008-09-05)
Intracellular free calcium ions (Ca(2+)) are an important element in retinal ganglion cell response. Two major EF-hand (E-helix-loop-F-helix-hand) calcium binding proteins in the retina, calretinin and calbindin-28 kDa, are important buffers of intracellular free Ca(2+) in neurons, and may also
Shayne N Hassler et al.
JCI insight, 5(11) (2020-05-01)
Protease-activated receptor 2 (PAR2) has long been implicated in inflammatory and visceral pain, but the cellular basis of PAR2-evoked pain has not been delineated. Although PAR2-evoked pain has been attributed to sensory neuron expression, RNA-sequencing experiments show ambiguous F2rl1 mRNA