Vai a
AB5802
Anticorpo anti-trasportatore della dopamina, loop extracellulare 2
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-DAT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 453.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
CHF 453.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC6A3(6531)
Immunogen
Epitopo: loop extracellulare 2
Peptide sintetico corrispondente alla regione EL2 del trasportatore della dopamina umano.
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoblotting: 1:500-1:1.000
Immunoistochimica su sezioni di cervello fissate con formaldeide: 1:500-1:1.000
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
L′anti-trasportatore della dopamina, loop extracellulare 2, è un anticorpo idoneo per applicazioni di IH e WB.
Sottocategoria di ricerca
Canali & pompe ioniche
Biochem/physiol Actions
Trasportatore della dopamina, loop extracellulare 2 (EL2).
Physical form
Immunoglobulina purificata per affinità Ogni microprovetta contiene circa 33 μg di anticorpo purificato per affinità in 100 μL di HEPES 10 mM (pH 7,5), NaCl 150 mM con BSA 100 μg/mL e glicerolo al 50%.
Preparation Note
Conservare a una temperatura compresa tra -20 e -80°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi. Conservare in un congelatore privo della funzione di sbrinamento automatico. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AB1591PD6944AB1594P
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
UniProt accession no.
Q01959
UniProt accession no.
Q01959
UniProt accession no.
Q01959
UniProt accession no.
P31645
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Physical and functional interaction between the dopamine transporter and the synaptic vesicle protein synaptogyrin-3.
Ega?a, LA; Cuevas, RA; Baust, TB; Parra, LA; Leak, RK; Hochendoner, S; Pe?a, K; Quiroz et al.
The Journal of Neuroscience null
Etienne Cartier et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 13, 35-35 (2019-03-05)
The dopamine transporter (DAT) is a plasma membrane protein responsible for the uptake of released dopamine back to the presynaptic terminal and ending dopamine neurotransmission. The DAT is the molecular target for cocaine and amphetamine as well as a number
Adithya Gopinath et al.
NPJ Parkinson's disease, 8(1), 72-72 (2022-06-08)
Parkinson's disease (PD) is marked by a loss of dopamine neurons, decreased dopamine transporter (DAT) and tyrosine hydroxylase (TH) expression. However, this validation approach cannot be used for diagnostic, drug effectiveness or investigational purposes in human patients because midbrain tissue
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
AB580204053252269080