AB1594P
Anti-Serotonin Transporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neuronal & Glial Markers
Cell pellets are resuspended in 100 μL lysis buffer (25 mM Tris, pH 7.6, 150 mM NaCl, 1 μg/mL aprotonin, 10 μg/mL leupeptin, 1 mM phenylmethylsulfonylfluoride, 1 mM sodium orthovanadate, 1 mM EDTA, and 1% Triton X-100). Samples were incubated for 1 hour at 4°C and were pelleted at high speed for 10 minutes at 4°C, and 100 μg protein per sample was subjected to 10% sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis.
ELISA: 1:100,000 primary EIA using immunogen only (50-100 ng SERT peptide (Catalog Number AG297)/well). Not tested on purified protein at the stated dilutions.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2